1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410264-1G
APOSPC410264-1GEA 183 EUR
APOSPC410264-1G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Formel: C₆H₇F₃N₄O
Molecular Weight: 208,141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419674
CAS-Nummer: 1001518-78-0