4-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410265-1G
APOSPC410265-1GEA
516
EUR
APOSPC410265-1G
4-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
4-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₆H₆ClF₃N₄O Molecular Weight: 242.586 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419675 CAS-Nummer: 1001518-79-1 |