4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410266-1G
APOSPC410266-1GEA
386
EUR
APOSPC410266-1G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₆H₆BrF₃N₄O Molecular Weight: 287,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419676 CAS-Nummer: 1001518-80-4 |