3-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC410270-1G
APOSPC410270-1GEA
647
EUR
APOSPC410270-1G
3-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₈H₈ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 256.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419694 CAS-Nummer: 1001518-84-8 |