3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410271-1G
APOSPC410271-1GEA
516
EUR
APOSPC410271-1G
3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₈H₈BrF₃N₂O₂ Molecular Weight: 301,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419695 CAS-Nummer: 1001518-85-9 |