3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410272-1G
APOSPC410272-1GEA
232
EUR
APOSPC410272-1G
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel:
C₈H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 236,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419696 CAS-Nummer: 1001518-86-0 |