2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410279-1G
APOSPC410279-1GEA
232
EUR
APOSPC410279-1G
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formel:
C₉H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 248,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419742 CAS-Nummer: 1001518-93-9 |