2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410280-1G
APOSPC410280-1GEA
386
EUR
APOSPC410280-1G
2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formel:
C₉H₁₀ClF₃N₄O Molecular Weight: 282,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419743 CAS-Nummer: 1001518-94-0 |