3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410283-1G
APOSPC410283-1GEA
386
EUR
APOSPC410283-1G
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel:
C₁₀H₁₃F₃N₄O Molecular Weight: 262.232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419754 CAS-Nummer: 1001518-97-3 |