2-Methoxy-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410285-1G
APOSPC410285-1GEA
386
EUR
APOSPC410285-1G
2-Methoxy-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-Methoxy-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₉F₃N₄O Molecular Weight: 258,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05667172 CAS-Nummer: 1001519-12-5 |