1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410286-1G
APOSPC410286-1GEA
516
EUR
APOSPC410286-1G
1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel:
C₇H₉F₃N₄O Molecular Weight: 222,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05667186 CAS-Nummer: 1001519-13-6 |