1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC410287-1G
APOSPC410287-1GEA
386
EUR
APOSPC410287-1G
1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₁₁F₂N₃O₃ Molecular Weight: 283,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861659 CAS-Nummer: 1001519-18-1 |