N-(2-Aminoethyl)-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410289-1G
APOSPC410289-1GEA
647
EUR
APOSPC410289-1G
N-(2-Aminoethyl)-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
N-(2-Aminoethyl)-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel:
C₉H₁₃F₃N₄O Molecular Weight: 250,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05862156 CAS-Nummer: 1001519-28-3 |