4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410290-1G
APOSPC410290-1GEA
647
EUR
APOSPC410290-1G
4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419816 CAS-Nummer: 1001519-38-5 |