4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410291-1G
APOSPC410291-1GEA 0 EUR
APOSPC410291-1G
4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
4-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel: C₆H₆ClF₃N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419819
CAS-Nummer: 1001519-39-6