4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410293-1G
APOSPC410293-1GEA
386
EUR
APOSPC410293-1G
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel:
C₆H₆BrF₃N₄O Molecular Weight: 287.037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419820 CAS-Nummer: 1001519-41-0 |