{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410294-1G
APOSPC410294-1GEA
647
EUR
APOSPC410294-1G
{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₄O₂S Molecular Weight: 346,328 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03422187 CAS-Nummer: 1001560-16-2 |