1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC410309-1G
APOSPC410309-1GEA
168
EUR
APOSPC410309-1G
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₆F₂N₂ Molecular Weight: 132.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968779 CAS-Nummer: 1004096-15-4 |