1-[(3-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410310-1G
APOSPC410310-1GEA
386
EUR
APOSPC410310-1G
1-[(3-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
1-[(3-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₁₂H₁₄FN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967714 CAS-Nummer: 1004192-82-8 |