1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410312-1G
APOSPC410312-1GEA
232
EUR
APOSPC410312-1G
1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClFN₂O₃ Molecular Weight: 270,644 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967901 CAS-Nummer: 1004193-08-1 |