1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410313-1G
APOSPC410313-1GEA
386
EUR
APOSPC410313-1G
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉FN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967923 CAS-Nummer: 1004193-27-4 |