1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410315-1G
APOSPC410315-1GEA
232
EUR
APOSPC410315-1G
1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-[(3-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel:
C₁₁H₁₀ClFN₄O₂ Molecular Weight: 284,674 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967961 CAS-Nummer: 1004193-94-5 |