1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410316-1G
APOSPC410316-1GEA 516 EUR
APOSPC410316-1G
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel: C₁₁H₁₁FN₄O₂
Molecular Weight: 250,229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967983
CAS-Nummer: 1004194-15-3