4-Chloro-1-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410317-1G
APOSPC410317-1GEA
232
EUR
APOSPC410317-1G
4-Chloro-1-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Chloro-1-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClFN₂O₃ Molecular Weight: 270,644 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968047 CAS-Nummer: 1004194-23-3 |