2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410319-1G
APOSPC410319-1GEA
516
EUR
APOSPC410319-1G
2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formel:
C₉H₁₁ClF₂N₄O Molecular Weight: 264,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969906 CAS-Nummer: 1004643-39-3 |