1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410325-1G
APOSPC410325-1GEA
828
EUR
APOSPC410325-1G
1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 208,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970207 CAS-Nummer: 1004643-70-2 |