4-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410328-1G
APOSPC410328-1GEA 647 EUR
APOSPC410328-1G
4-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₆
Molecular Weight: 272,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970349
CAS-Nummer: 1004644-05-6