2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410333-1G
APOSPC410333-1GEA 386 EUR
APOSPC410333-1G
2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formel: C₇H₈BrF₃N₄O
Molecular Weight: 301,064 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419673
CAS-Nummer: 1004644-67-0