5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410334-1G
APOSPC410334-1GEA
647
EUR
APOSPC410334-1G
5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄F₃N₅O₂ Molecular Weight: 329.278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03420226 CAS-Nummer: 1005560-38-2 |