1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC410338-1G
APOSPC410338-1GEA 232 EUR
APOSPC410338-1G
1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₆F₃N₃O₂
Molecular Weight: 209,126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970017
CAS-Nummer: 1005576-58-8