3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410339-1G
APOSPC410339-1GEA
516
EUR
APOSPC410339-1G
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formel:
C₁₅H₁₅F₂N₅OS Molecular Weight: 351,374 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03422787 CAS-Nummer: 1005582-49-9 |