2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410345-1G
APOSPC410345-1GEA
386
EUR
APOSPC410345-1G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel:
C₈H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 236,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419690 CAS-Nummer: 1005592-15-3 |