1-(2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410347-1G
APOSPC410347-1GEA 516 EUR
APOSPC410347-1G
1-(2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₇F₄N₃
Molecular Weight: 245,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967238
CAS-Nummer: 1005630-54-5