3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410352-1G
APOSPC410352-1GEA
516
EUR
APOSPC410352-1G
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formel:
C₁₄H₁₂F₃N₅OS Molecular Weight: 355.338 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03422767 CAS-Nummer: 1005632-64-3 |