2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410355-1G
APOSPC410355-1GEA 386 EUR
APOSPC410355-1G
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Molecular Weight: 262.232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419748
CAS-Nummer: 1005650-83-8