2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410356-1G
APOSPC410356-1GEA
386
EUR
APOSPC410356-1G
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel:
C₈H₁₀ClF₃N₄O Molecular Weight: 270,639 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419691 CAS-Nummer: 1005651-08-0 |