1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410357-1G
APOSPC410357-1GEA
647
EUR
APOSPC410357-1G
1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-[(2-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉FN₂O₃ Molecular Weight: 236,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04050603 CAS-Nummer: 1005662-40-7 |