2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410359-1G
APOSPC410359-1GEA
516
EUR
APOSPC410359-1G
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₈H₈ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 256,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419688 CAS-Nummer: 1005679-11-7 |