3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410363-1G
APOSPC410363-1GEA 516 EUR
APOSPC410363-1G
3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formel: C₁₅H₁₄F₃N₅OS
Molecular Weight: 369,365 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422769
CAS-Nummer: 1005696-22-9