2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410365-1G
APOSPC410365-1GEA 516 EUR
APOSPC410365-1G
2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
Formel: C₁₁H₁₄F₃N₇OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03421859
CAS-Nummer: 1005700-45-7