[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410368-1G
APOSPC410368-1GEA 0 EUR
APOSPC410368-1G
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₆H₄BrF₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969233
CAS-Nummer: 1006319-26-1