3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410369-1G
APOSPC410369-1GEA 232 EUR
APOSPC410369-1G
3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 208,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969242
CAS-Nummer: 1006319-37-4