1-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410370-1G
APOSPC410370-1GEA
0
EUR
APOSPC410370-1G
1-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970129 CAS-Nummer: 1006319-91-0 |