3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410373-1G
APOSPC410373-1GEA
516
EUR
APOSPC410373-1G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Formel:
C₉H₁₄F₃N₃ Molecular Weight: 221.223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06805065 CAS-Nummer: 1006320-16-6 |