(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410377-1G
APOSPC410377-1GEA 647 EUR
APOSPC410377-1G
(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
Formel: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Molecular Weight: 262,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15976232
CAS-Nummer: 1006322-86-6