3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410378-1G
APOSPC410378-1GEA 516 EUR
APOSPC410378-1G
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₅
Molecular Weight: 287,284 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08556263
CAS-Nummer: 1006323-05-2