2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410379-1G
APOSPC410379-1GEA
386
EUR
APOSPC410379-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formel:
C₇H₉F₃N₄O Molecular Weight: 222,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969239 CAS-Nummer: 1006327-06-5 |