1-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410381-1G
APOSPC410381-1GEA
647
EUR
APOSPC410381-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-amine
1-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-amine
Formel:
C₇H₁₀F₃N₃ Molecular Weight: 193,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970168 CAS-Nummer: 1006328-56-8 |