3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410385-1G
APOSPC410385-1GEA
516
EUR
APOSPC410385-1G
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N₃ Molecular Weight: 243,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558137 CAS-Nummer: 1006333-95-4 |