3-[5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410390-1G
APOSPC410390-1GEA
516
EUR
APOSPC410390-1G
3-[5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
3-[5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N₃ Molecular Weight: 265.234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558312 CAS-Nummer: 1006334-26-4 |